주요 문서
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Manganese monoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MnO
CAS Number:
Molecular Weight:
70.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
powder and chunks
density
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChI key
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)