문서
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
동의어(들):
Boc-glycine tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
Beilstein:
5002580
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
66-68 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
InChI key
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable