문서
419850
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
98%
동의어(들):
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.42
Beilstein:
2937027
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
98%
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI key
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in glass bottles
교체됨
제품 번호
설명
가격
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 11, 2639-2639 (1992)
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 667-667 (1993)