문서
419583
Sigma-Aldrich
2-Butenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
114.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C\C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1/b4-3+;;
InChI key
RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter