문서
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
200.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride