주요 문서
415103
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
−200 mesh, 95%
동의어(들):
Tricalcium dinitride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
powder
입자 크기
−200 mesh
density
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChI key
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.