Key Documents
411159
Sigma-Aldrich
β-Nitro-4-(trifluoromethyl)styrene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F