문서
411086
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
216-220 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2(CC1)Nc3cccnc3N2
InChI
1S/C11H15N3/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12-10(9)14-11/h4-5,8,13H,1-3,6-7H2,(H,12,14)
InChI key
OUKQLJBANRHVIM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]is a heterocyclic building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable