문서
409138
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~75,000, 50 wt. % in H2O
동의어(들):
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분자량
average Mw ~75,000
농도
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.439
pH
5.0-7.0 (25 °C)
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChI key
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable