Key Documents
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
405.23
Beilstein:
4506658
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
InChI key
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)