Key Documents
405264
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2-butyne
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C≡CCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
105 psi ( 20 °C)
분석
99%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
InChI key
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
포장
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
퍼지 벨브
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinderSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)