문서
402311
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H6ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
271.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6ClN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
InChI key
CRDSZSMHAAGKEY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is a halogenated heterocycle.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable