주요 문서
400807
Sigma-Aldrich
Potassium selenate
−100 mesh, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2SeO4
CAS Number:
Molecular Weight:
221.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99%
입자 크기
−100 mesh
density
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K].O[Se](O)(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)