주요 문서
400734
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
synthesis grade
동의어(들):
Mercuric sulfide red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HgS
CAS Number:
Molecular Weight:
232.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
synthesis grade
색상
black
mp
583.5 °C (lit.)
density
7.6 g/mL at 25 °C
SMILES string
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChI key
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of