문서
400106
Sigma-Aldrich
Thallium(III) acetate sesquihydrate
동의어(들):
Thallic acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
291.46
Beilstein:
3693590
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Hydration may vary slightly