주요 문서
398357
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexabromoplatinate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Bromoplatinic acid, Platinic bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2PtBr6·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
676.52 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder and chunks
구성
Pt, 24-26%
SMILES string
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI key
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)