주요 문서
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)