분석
96%
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
고객지원팀으로 연락바랍니다.96%
n20/D 1.535 (lit.)
31-34 °C (lit.)
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C