주요 문서
391972
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium iodide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5P(C6H5)3I
CAS Number:
Molecular Weight:
474.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)