주요 문서
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(−)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
동의어(들):
(1S,2S,5S)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
Beilstein:
3196635
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
InChI key
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)