문서
377007
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12INS
CAS Number:
Molecular Weight:
305.18
Beilstein:
3598858
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
형태
powder
mp
195-197 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(C)sc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NS.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWFCSPDBFXYFKY-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable