주요 문서
376922
Sigma-Aldrich
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
동의어(들):
Tributylantimonite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sb(OC4H9)3
CAS Number:
Molecular Weight:
341.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
반응 적합성
core: antimony
농도
65 wt. % in toluene
refractive index
n20/D 1.48
density
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
특징 및 장점
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)