추천 제품
vapor pressure
0.25 psi ( 20 °C)
분석
98%
형태
liquid
포함
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
density
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.