문서
371688
Sigma-Aldrich
Formic N2-(p-tolyl)hydrazide
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
SMILES string
Cc1ccc(NNC=O)cc1