문서
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
liquid crystal (nematic), 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H27NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
357.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
liquid crystal (nematic)
mp
73-113.5 °C (lit.)
전이 온도
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
SMILES string
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
InChI key
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.