문서
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
204.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl