문서
363235
Sigma-Aldrich
2,5-Dibutoxy-4-(4-morpholinyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
Dye content 95 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H28BF4N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
421.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 95%
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCCCC)cc1[N+]#N
InChI
1S/C18H28N3O3.BF4/c1-3-5-9-23-17-14-16(21-7-11-22-12-8-21)18(13-15(17)20-19)24-10-6-4-2;2-1(3,4)5/h13-14H,3-12H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
KTLYRPBETGHXQC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable