주요 문서
344613
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Co(C5H7O2)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
257.15 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
powder or crystals
구성
Degree of hydration, ~2
반응 적합성
core: cobalt
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
CCSRIPNIKKQYHL-SUKNRPLKSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)