문서
341711
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6F4CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
296.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
density
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter