Key Documents
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(F)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br