문서
335010
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H49ClP3Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
927.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
불순물
5% toluene
SMILES string
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup