문서
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.5392 (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter