주요 문서
305324
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
동의어(들):
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
340.78
Beilstein:
4060813
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)