분석
96%
mp
150-154 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable