문서
291315
Sigma-Aldrich
Dimethyl-pentafluorophenylsilane
98%
동의어(들):
(Pentafluorophenyl)dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5SiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.22
Beilstein:
2273224
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Protecting reagent for alcohols.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup