Key Documents
271950
Sigma-Aldrich
Acetazolamide
99%
동의어(들):
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.25
EC Number:
MDL number:
분석
99%
SMILES string
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Carbonic anhydrase inhibitor; increases cerebral blood flow.
생화학적/생리학적 작용
Inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins