문서
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
58.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
≥99%
형태
wire
저항도
6.97 μΩ-cm, 20°C
직경
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
교체됨