문서
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ho
CAS Number:
Molecular Weight:
164.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.9%
형태
granular
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N