문서
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
331.32
Beilstein:
626967
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
215-220 °C (dec.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable