문서
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2AlOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
130.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
5 mmHg ( 94 °C)
분석
97%
형태
liquid
반응 적합성
core: aluminum
bp
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
mp
2.5-4.5 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
InChI key
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
격막 유입구 어댑터
제품 번호
설명
가격
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg