문서
248657
Sigma-Aldrich
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHNHOH · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
111.57
Beilstein:
3666413
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
불순물
1.5-2.0% ammonium chloride
SMILES string
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChI key
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable