주요 문서
247111
Sigma-Aldrich
N-Butylbenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
163.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNCc1ccccc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)