Key Documents
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H40O6
CAS Number:
Molecular Weight:
508.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)