주요 문서
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17N3Na2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
537.47
색상 지수 번호:
18070
MDL number:
구성
Dye content, 40%
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)