주요 문서
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)