Key Documents
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
동의어(들):
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
238.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1