문서
156396
Sigma-Aldrich
Ethylamine solution
70 wt. % in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
형태
liquid
농도
70 wt. % in H2O
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C