문서
15059
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
295.33
Beilstein:
5909790
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
InChI key
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Novel protected amino acid for the preparation of bestatin and analogs.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable