주요 문서
14799
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
동의어(들):
DXP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H26N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
598.65
Beilstein:
4626671
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)