문서
119288
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cycloheptatriene)molybdenum(0)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H8Mo(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
272.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
98%
mp
100-101 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C=CC=CC=C1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable