주요 문서
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
동의어(들):
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
Beilstein:
106071
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
230-232 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChI key
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)